Documents
ENA369382903
Enamine
2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 5-(2,5-dioxo-2,5-dihydro-1H-pyrrol-1-yl)pentanoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.26
Numéro MDL:
Pf
135-137
Iupac Name
1-{5-[(2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)oxy]-5-oxopentyl}-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C13H14N2O6/c16-9-4-5-10(17)14(9)8-2-1-3-13(20)21-15-11(18)6-7-12(15)19/h4-5H,1-3,6-8H2
Clé InChI
ULZJAHZPCLFGHQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103448
Melting Point
135-137
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-103448