Documents
ENA341297017
Enamine
4-amino-3-methylbutan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.16
Numéro MDL:
Iupac Name
4-amino-3-methyl-1-butanol
Inchi Code
1S/C5H13NO/c1-5(4-6)2-3-7/h5,7H,2-4,6H2,1H3
Clé InChI
QZSYAXJCRMECOT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805
Pictogrammes
Corrosion
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-94805