Documents
ENA341296298
Enamine
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.14
Numéro MDL:
Iupac Name
imidazo[1,2-a]pyrazine-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C7H5N3O/c11-5-6-3-9-7-4-8-1-2-10(6)7/h1-5H
Clé InChI
FTYAMGYSJHEZQA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-93115