Principaux documents
ENA341295173
Enamine
(2-methoxyquinolin-4-yl)methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.23
Numéro MDL:
Pf
86-89
Iupac Name
(2-methoxy-4-quinolinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C11H12N2O/c1-14-11-6-8(7-12)9-4-2-3-5-10(9)13-11/h2-6H,7,12H2,1H3
Clé InChI
VZLFOYPOCKNHBD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623
Melting Point
86-89
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-91623