Documents
ENA333557522
Enamine
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
113.12
Numéro MDL:
Pf
155-156
Iupac Name
1-methyl-1H-1,2,4-triazole-3,5-diamine
Inchi Code
1S/C3H7N5/c1-8-3(5)6-2(4)7-8/h1H3,(H4,4,5,6,7)
Clé InChI
REFNCKLJAUXDRN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81539
Melting Point
155-156
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-81539