Documents
ENA332673052
Enamine
N-(2-formylthiophen-3-yl)acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
169.2
Numéro MDL:
Pf
71-72
Iupac Name
N-(2-formyl-3-thienyl)acetamide
Inchi Code
1S/C7H7NO2S/c1-5(10)8-6-2-3-11-7(6)4-9/h2-4H,1H3,(H,8,10)
Clé InChI
MVVJMHXGMCIHNE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533
Melting Point
71-72
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-80533