Documents
ENA332672021
Enamine
1-iodo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
258.06
Numéro MDL:
Iupac Name
1-iodo-3-methylimidazo[1,5-a]pyridine
Inchi Code
1S/C8H7IN2/c1-6-10-8(9)7-4-2-3-5-11(6)7/h2-5H,1H3
Clé InChI
YPGQAILGQDNTQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79299
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-79299