Documents
ENA321764738
Enamine
3-{2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]nonan-3-yl}propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
225.25
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,4-dioxo-1,3-diazaspiro[4.4]non-3-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C10H15N3O3/c11-7(14)3-6-13-8(15)10(12-9(13)16)4-1-2-5-10/h1-6H2,(H2,11,14)(H,12,16)
Clé InChI
IRYGHOKZPQVHQL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76138
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-76138