Documents
ENA321761918
Enamine
(3-methyl-1,2-oxazol-5-yl)methanesulfonyl fluoride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.17
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-methyl-5-isoxazolyl)methanesulfonyl fluoride
Inchi Code
1S/C5H6FNO3S/c1-4-2-5(10-7-4)3-11(6,8)9/h2H,3H2,1H3
Clé InChI
CRFCEWRRXWQGKU-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73997
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73997