Documents
ENA313839576
Enamine
{1-[(3-chlorophenyl)methyl]piperidin-2-yl}methanamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
238.76
Numéro MDL:
Iupac Name
[1-(3-chlorobenzyl)-2-piperidinyl]methanamine
Inchi Code
1S/C13H19ClN2/c14-12-5-3-4-11(8-12)10-16-7-2-1-6-13(16)9-15/h3-5,8,13H,1-2,6-7,9-10,15H2
Clé InChI
VRXJFIYVRMSOSG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73435
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-73435