Principaux documents
ENA308584771
Enamine
1,1-dioxo-1lambda6-thiomorpholine-4-sulfonyl chloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
233.7
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4-thiomorpholinesulfonyl chloride 1,1-dioxide
Inchi Code
1S/C4H8ClNO4S2/c5-12(9,10)6-1-3-11(7,8)4-2-6/h1-4H2
Clé InChI
FUWMAUBXFITUEK-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69622
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-69622