Documents
ENA308583838
Enamine
N-(4-methylcyclohexyl)pyridin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
190.29
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(4-methylcyclohexyl)-2-pyridinamine
Inchi Code
1S/C12H18N2/c1-10-5-7-11(8-6-10)14-12-4-2-3-9-13-12/h2-4,9-11H,5-8H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
RRSIAPLWMGWKMJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68593
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-68593