Documents
ENA250699196
Enamine
1-(2-oxo-2-phenylethyl)pyrrolidine-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.22
Numéro MDL:
Pf
143-144
Iupac Name
1-(2-oxo-2-phenylethyl)-2,5-pyrrolidinedione
Inchi Code
1S/C12H11NO3/c14-10(9-4-2-1-3-5-9)8-13-11(15)6-7-12(13)16/h1-5H,6-8H2
Clé InChI
KVRVASVVKKAZBC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55483
Melting Point
143-144
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-55483