Principaux documents
ENA245486714
Enamine
2-ethoxybutanoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.16
Numéro MDL:
Iupac Name
2-ethoxybutanoic acid
Inchi Code
1S/C6H12O3/c1-3-5(6(7)8)9-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3,(H,7,8)
Clé InChI
JEPGPKGGSYXGKV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54447
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-54447