Principaux documents
ENA245485156
Enamine
2-chloro-N-(dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.71
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-chloro-N-(4,5-dimethyl-1,3-thiazol-2-yl)propanamide
Inchi Code
1S/C8H11ClN2OS/c1-4(9)7(12)11-8-10-5(2)6(3)13-8/h4H,1-3H3,(H,10,11,12)
Clé InChI
OZEDIFZCRIZLKA-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-28035