Principaux documents
ENA238711940
Enamine
2-[(2-chlorophenyl)amino]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.61
Numéro MDL:
Pf
167-172
Iupac Name
(2-chloroanilino)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c9-6-3-1-2-4-7(6)10-5-8(11)12/h1-4,10H,5H2,(H,11,12)
Clé InChI
NSDVLRONTCKCPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49884
Melting Point
167-172
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49884