Documents
ENA238711897
Enamine
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.51
Numéro MDL:
Iupac Name
2,5-dichloro-N-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7Cl2N.ClH/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9;/h2-4,10H,1H3;1H
Clé InChI
VJYJHQCCZQKENF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-49830