Principaux documents
ENA161668952
Enamine
2-methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)propan-1-ol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.21
Numéro MDL:
Pf
77-79
Iupac Name
2-methyl-1-(1-methyl-1H-imidazol-2-yl)-1-propanol
Inchi Code
1S/C8H14N2O/c1-6(2)7(11)8-9-4-5-10(8)3/h4-7,11H,1-3H3
Clé InChI
FXCOPWVSPDUKDP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36261
Melting Point
77-79
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36261