Documents
ENA161668943
Enamine
1-methylpiperidine-4-thiol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.24
Numéro MDL:
Iupac Name
1-methyl-4-piperidinethiol
Inchi Code
1S/C6H13NS/c1-7-4-2-6(8)3-5-7/h6,8H,2-5H2,1H3
Clé InChI
TXVSXWOWWHALFQ-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-36160