Documents
ENA159843395
Enamine
tert-butyl 6-cyano-1-methyl-1H,2H,3H,4H-pyrrolo[1,2-a]pyrazine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 6-cyano-1-methyl-3,4-dihydropyrrolo[1,2-a]pyrazine-2(1H)-carboxylate
Inchi Code
1S/C14H19N3O2/c1-10-12-6-5-11(9-15)17(12)8-7-16(10)13(18)19-14(2,3)4/h5-6,10H,7-8H2,1-4H3
Clé InChI
HWUUOZDDKFLWBL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32033
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-32033