Documents
ENA053246247
Enamine
1-{[(4-methylphenyl)carbamoyl]methyl}cyclopentane-1-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.32
Numéro MDL:
Iupac Name
1-[2-oxo-2-(4-toluidino)ethyl]cyclopentanecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C15H19NO3/c1-11-4-6-12(7-5-11)16-13(17)10-15(14(18)19)8-2-3-9-15/h4-7H,2-3,8-10H2,1H3,(H,16,17)(H,18,19)
Clé InChI
ZZWGUDYANPFSHY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12175