Documents
ENA053246217
Enamine
2-chloro-N-{[4-(difluoromethoxy)phenyl]methyl}-N-methylacetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
263.67
Numéro MDL:
Iupac Name
2-chloro-N-[4-(difluoromethoxy)benzyl]-N-methylacetamide
Inchi Code
1S/C11H12ClF2NO2/c1-15(10(16)6-12)7-8-2-4-9(5-3-8)17-11(13)14/h2-5,11H,6-7H2,1H3
Clé InChI
FZYXNGLTRRALIC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12145
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-12145