Principaux documents
ENA024296208
Enamine
2-[(2-nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)phenyl]sulfamoyl}phenyl)sulfanyl]acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
436.39
Numéro MDL:
Iupac Name
[(2-nitro-4-{[3-(trifluoromethyl)anilino]sulfonyl}phenyl)sulfanyl]acetic acid
Inchi Code
1S/C15H11F3N2O6S2/c16-15(17,18)9-2-1-3-10(6-9)19-28(25,26)11-4-5-13(27-8-14(21)22)12(7-11)20(23)24/h1-7,19H,8H2,(H,21,22)
Clé InChI
CGJGMHPJCLONAR-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10172
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-10172