Principaux documents
ENA024293770
Enamine
2-chloro-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
215.65
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2-chloro-N-[1-(4-fluorophenyl)ethyl]acetamide
Inchi Code
1S/C10H11ClFNO/c1-7(13-10(14)6-11)8-2-4-9(12)5-3-8/h2-5,7H,6H2,1H3,(H,13,14)
Clé InChI
RAKOSWBWXGXGRF-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07730
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-07730