Principaux documents
COMH042367DB
Combi-Blocks, Inc.
4-Nitro-7-piperidin-1-yl-2,1,3-benzoxadiazole
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-nitro-7-(1-piperidinyl)-2,1,3-benzoxadiazole
Inchi Code
1S/C11H12N4O3/c16-15(17)9-5-4-8(10-11(9)13-18-12-10)14-6-2-1-3-7-14/h4-5H,1-3,6-7H2
Clé InChI
KQERZOAUQVHYLM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
95%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7730
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QY-7730