Documents
COM448662641
Combi-Blocks, Inc.
2-Amino-4-chlorotoluene hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.06
Numéro MDL:
Iupac Name
5-chloro-2-methylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H8ClN.ClH/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9;/h2-4H,9H2,1H3;1H
Clé InChI
BMZGSMUCRXYUGB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9570
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-9570