Documents
COM448656051
Combi-Blocks, Inc.
3-(Trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
294.17
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(trifluoromethyl)phenyl trifluoromethanesulfonate
Inchi Code
1S/C8H4F6O3S/c9-7(10,11)5-2-1-3-6(4-5)17-18(15,16)8(12,13)14/h1-4H
Clé InChI
RTVXJTWXYGSQAI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Refrigerated
Purity
96%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2508
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?QC-2508