Documents
COM448634013
Combi-Blocks, Inc.
3-Bromofuran-2-5-diboronic acid pinacol ester
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.9
Numéro MDL:
Iupac Name
2,2'-(3-bromofuran-2,5-diyl)bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane)
Inchi Code
1S/C16H25B2BrO5/c1-13(2)14(3,4)22-17(21-13)11-9-10(19)12(20-11)18-23-15(5,6)16(7,8)24-18/h9H,1-8H3
Clé InChI
IJOVDZKYZVXBQQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Freezer
Purity
97%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4936
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?PN-4936