Documents
COM448630364
Combi-Blocks, Inc.
3,6-Dibromo-2,4-dichlorotoluene
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
318.82
Numéro MDL:
Iupac Name
1,4-dibromo-3,5-dichloro-2-methylbenzene
Inchi Code
1S/C7H4Br2Cl2/c1-3-4(8)2-5(10)6(9)7(3)11/h2H,1H3
Clé InChI
XMCAVTKZXXWDEJ-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0580
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?OT-0580