Principaux documents
COM448622732
Combi-Blocks, Inc.
3-[4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)phenyl]aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
291.68
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
4'-fluoro-3'-(trifluoromethyl)[1,1'-biphenyl]-3-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C13H9F4N.ClH/c14-12-5-4-9(7-11(12)13(15,16)17)8-2-1-3-10(18)6-8;/h1-7H,18H2;1H
Clé InChI
XKWXAYVIPJOYBB-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0513
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?LD-0513