Principaux documents
COM448614213
Combi-Blocks, Inc.
3-(Furfurylaminocarbonyl)phenylboronic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
245.04
Numéro MDL:
Iupac Name
3-{[(2-furylmethyl)amino]carbonyl}phenylboronic acid
Inchi Code
1S/C12H12BNO4/c15-12(14-8-11-5-2-6-18-11)9-3-1-4-10(7-9)13(16)17/h1-7,16-17H,8H2,(H,14,15)
Clé InChI
BYRIHRGFMYXTLC-UHFFFAOYSA-N
Purity
98%
Country of Origin
CN
Product Link
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3069
MSDS
https://www.combi-blocks.com/cgi-bin/find.cgi?BB-3069