Principaux documents
CH4424845945
ChemBridge Corporation
[2-(4-ethyl-1,3-thiazol-2-yl)ethyl]amine dihydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.17
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(4-ethyl-1,3-thiazol-2-yl)ethanamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C7H12N2S.2ClH/c1-2-6-5-10-7(9-6)3-4-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3;2*1H
Clé InChI
CDJAQSMNKDCBKS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
2HCl
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4012850
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4012850_sds.pdf