Principaux documents
CH4182076814
ChemBridge Corporation
(isopropylthio)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.2
Numéro MDL:
Iupac Name
(isopropylsulfanyl)acetic acid
Inchi Code
1S/C5H10O2S/c1-4(2)8-3-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3,(H,6,7)
Clé InChI
FTHCMTYOZSIHJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4028613
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4028613_sds.pdf