Principaux documents
CH4182076391
ChemBridge Corporation
2,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.24
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Iupac Name
2,5-dimethyl-1-propyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H15NO/c1-4-5-11-8(2)6-10(7-12)9(11)3/h6-7H,4-5H2,1-3H3
Clé InChI
GETOENOXCMONOE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/4027593
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/4027593_sds.pdf