Documents
CH4026586010
ChemBridge Corporation
(2-bromophenoxy)acetic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.05
Numéro MDL:
Iupac Name
(2-bromophenoxy)acetic acid
Inchi Code
1S/C8H7BrO3/c9-6-3-1-2-4-7(6)12-5-8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
AZYODYPUWJPKOI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3013825
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3013825_sds.pdf