Documents
CH4017936398
ChemBridge Corporation
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
235.07
Numéro MDL:
Iupac Name
2-(3,4-dichlorophenoxy)acetohydrazide
Inchi Code
1S/C8H8Cl2N2O2/c9-6-2-1-5(3-7(6)10)14-4-8(13)12-11/h1-3H,4,11H2,(H,12,13)
Clé InChI
ZJNOLANCJVKMLD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95%
Country of Origin
KZ
Shipping Temperature
RT
Physical Form
solid
Product Link
https://www.hit2lead.com/building-blocks/3006693
MSDS
https://www.hit2lead.com/sds/3006693_sds.pdf