Principaux documents
S-089
Supelco
UR-144 4-Hydroxypentyl metabolite
certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H29NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.46
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C(C1C(C)(C)C1(C)C)C2=CN(CCCC(O)C)C3=CC=CC=C32
InChI
1S/C21H29NO2/c1-14(23)9-8-12-22-13-16(15-10-6-7-11-17(15)22)18(24)19-20(2,3)21(19,4)5/h6-7,10-11,13-14,19,23H,8-9,12H2,1-5H3
Clé InChI
YHFHYHZNLCEAAP-UHFFFAOYSA-N
Description générale
A certified solution standard suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS synthetic cannabinoid testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing. UR-144 5-Hydroxypentyl metabolite is a primary urinary metabolite of UR-144, a third generation synthetic cannabinoid that has seen wide popularity in illicit drug markets since late 2012. This biomarker is also referred to as the terminal omega hydroxyl metabolite of UR-144.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :