NMIQNMR007
Dimethyl terephthalate
NMI Australia
About This Item
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
−20°C
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-3-5-8(6-4-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
WOZVHXUHUFLZGK-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable