Principaux documents
NMID636B
5ß-Androstane-3alpha,17ß-diol
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H32O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
292.46
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Forme
solid
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C19H32O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h12-17,20-21H,3-11H2,1-2H3/t12-,13-,14+,15+,16+,17+,18+,19+/m1/s1
Clé InChI
CBMYJHIOYJEBSB-GCXXXECGSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Repr. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable