Principaux documents
NMID1009
2,5-Dimethoxy-4-methylphenethylamine (2C-D) hydrochloride
NMI Australia
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H17NO2 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.72
Code UNSPSC :
41116107
Agence
NMI Australia certified reference material
Fabricant/nom de marque
NMI Australia
Format
neat
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C11H17NO2.ClH/c1-8-6-11(14-3)9(4-5-12)7-10(8)13-2;/h6-7H,4-5,12H2,1-3H3;1H
Clé InChI
UIPCUUZBUOLEMM-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable