Principaux documents
M-152S
Supelco
Mitragynine solution
100 μg/mL in methanol, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Mitragynine solution
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C23H30N2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
398.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100 μg/mL in methanol
Format
single component solution
Température de stockage
-10 to -25°C
Chaîne SMILES 
O=C(OC)/C([C@H]1C[C@@](N(C[C@H]1CC)CC2)([H])C3=C2C(C(OC)=CC=C4)=C4N3)=C/OC
InChI
1S/C23H30N2O4/c1-5-14-12-25-10-9-15-21-18(7-6-8-20(21)28-3)24-22(15)19(25)11-16(14)17(13-27-2)23(26)29-4/h6-8,13-14,16,19,24H,5,9-12H2,1-4H3/b17-13+/t14-,16+,19+/m1/s1
Clé InChI
LELBFTMXCIIKKX-QVRQZEMUSA-N
Description générale
Mitragynine, commonly known as Kratom, is the most abundant alkaloid in the plant Mitragynine speciosa. Sold over the internet as herbal plant extracts, Kratom is noted for its psychoactive, stimulant, and sedative effects depending on the dosage level. According to DEA′s Drugs and Chemicals of Concern page, mitragynine use can lead to addiction with adverse effects ranging from anorexia and weight loss to hallucinations and delusion.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :