Principaux documents
H-119
Supelco
m-Hydroxycocaine solution
1.0 mg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
1 ML
203,00 €
203,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
203,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C17H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.35
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
203,00 €
Check Cart for Availability
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
1.0 mg/mL in acetonitrile
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
forensics and toxicology
Format
single component solution
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N1([C@H]2C(C(CC1CC2)OC(=O)c3cc(ccc3)O)C(=O)OC)C
InChI
1S/C17H21NO5/c1-18-11-6-7-13(18)15(17(21)22-2)14(9-11)23-16(20)10-4-3-5-12(19)8-10/h3-5,8,11,13-15,19H,6-7,9H2,1-2H3/t11?,13-,14?,15?/m1/s1
Clé InChI
IQXBUEUAOWARGT-QZMFJGEPSA-N
Description générale
Meta-hydroxycocaine (m-hydroxycocaine) is a metabolite of cocaine. Measurement of m-hydroxycocaine in biological samples is indicative of cocaine use. This certified solution standard is suitable for use as starting material in calibrators and controls for GC/MS or LC/MS cocaine testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2.0 °C - closed cup