ERE-032S
Ethyl centralite solution
500 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1.2 mL, certified reference material
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Conditionnement
ampule of 1.2 mL
Concentration
500 μg/mL in acetonitrile
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
35.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
2 °C - closed cup