Principaux documents
C-196
Supelco
Citalopram Impurity Mixture solution
15 μg/mL in methanol (each analyte), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C19H21ClFNO · HBr
Poids moléculaire :
414.74
Code UNSPSC :
41116107
Qualité
certified reference material
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Citalopram Hydrobromide, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound A, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound C, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound D, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound E, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound F, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound G, 15 μg/mL
Citalopram Related Compound H, 15 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
15 μg/mL in methanol (each analyte)
Format
multi-component solution
Température de stockage
−20°C
Description générale
Citalopram belongs to a class of drugs that are used as an antidepressant within the selective serotonin uptake inhibitor class. This certified solution standard contains multiple impurities, including Related Compounds A, C, D, E, F, G, and H as well as Citalopram itself. This standard can be used for multiple HPLC applications including pharmaceutical testing, research, and Monograph testing methods.
Informations légales
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :