A-147
Acylcarnitines IS Mix 2 (C4,iC5,C6,C8,C10,C12,C14,C18) solution
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Synonyme(s) :
Acylcarnitine Internal Standard Mix
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Forme
liquid
Caractéristiques
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composition
Butyryl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Decanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Hexanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Isovaleryl-DL-Carnitine-(N,N,N-trimethyl-D9), 100 μg/mL
Lauroyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Myristoyl-L-Carnitine-(N,N,N-Trimethyl-D9), 100 μg/mL
Octanoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 100 μg/mL
Stearoyl-L-Carnitine-(N-Methyl-D3), 200 μg/mL
Conditionnement
ampule of 1 mL
Fabricant/nom de marque
Cerilliant®
Concentration
100-200 μg/mL (90:10 Methanol: 1% aqueous formic acid)
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Application(s)
clinical testing
Format
multi-component solution
Température de stockage
−70°C
Application
- Alkaline sodium hypochlorite irrigant and its chemical interactions: Discusses the chemical interactions of sodium hypochlorite with other endodontic agents like EDTA and citric acid, emphasizing its role in tissue dissolution during dental procedures (Wright, Kahler, Walsh, 2017).
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Articles
In this article we provide a complete workflow of quantification and identification of acylcarnitines in dried blood spots (DBS) using stable isotope-labeled (SIL) acylcarnitines CRMs by FIA-MS/MS.