999994P
Avanti
12:0 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P, powder
Synonyme(s) :
1,2-di-0-dodecyl-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (999994P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999994P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn