999983C
Avanti
16:0-18:1 Diether PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
Synonyme(s) :
1-O-hexadecanyl-2-O-(9Z-octadecenyl)-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mL (999983C-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand 999983C
Concentration
10 mg/mL (999983C-10mg)
Type de lipide
phospholipids
cardiolipins
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)COCCCCCCCCCCCCCCCC)=O
Catégories apparentées
Description générale
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
does not flash
Point d'éclair (°C)
does not flash