Principaux documents
900421P
Avanti
16:0-(12-PAHSA) DG
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
1-Palmitoyl-2-[12′-(palmitoyloxy)octadecanoyl]-sn-glycerol
5 MG
338,00 €
338,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 MG
338,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H102O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
851.37
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
338,00 €
Date d'expédition estimée le29 mai 2025
Devis pour commande en gros
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 1 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
neutral glycerides
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CCCCCCC(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CCCCCCCCCCC(O[C@@H](CO)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
Clé InChI
MAGMKPHHGNDSPZ-GOOVXGPGSA-N
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable