Documents
880226P
Avanti
DSPE-PEG(5000) DBCO
Avanti Research - A Croda Brand 880226P, powder
Synonyme(s) :
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocycooctyl(polyethylene glycol)-5000] (ammonium salt)
About This Item
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (880226P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 880226P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC([(OCH2CH2)113]NC(CCC(N1CC(C=CC=C2)=C2C#CC3=C1C=CC=C3)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Catégories apparentées
Description générale
DSPE-PEG(5000) DBCO, also known as 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-n-[dibenzocyclooctyl(polyethylene glycol)-5000], belongs to a group of functionalized polyethylene glycol (PEG) lipids.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880226P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1