Key Documents
870745P
Avanti
30:0 Coenzyme A
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Synonyme(s) :
Triacontanoyl Coenzyme A (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C51H106N11O17P3S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
1270.44
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
1 ea of 1 mg (870745P-1mg)
1 ea of 5 mg (870745P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Application(s)
lipidomics
Type de lipide
coenzymes
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable